Learn More
BD Kit de flujo de BrdU APC, 50 pruebas
Código de producto. 10773807
Click to view available options
Cantidad:
50 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10773807
Marca: BD 552598
Incluye 65 μl de anticuerpo anti-BrdU conjugado con APC.
Proporciona reactivos para la tinción inmunofluorescente de BrdU con un protocolo, compatible con el uso de anticuerpos fluorescentes adicionales específicos para otras moléculas celulares. Se utiliza con anticuerpos anticitocinas fluorescentes en análisis de células de cultivo tras estimulación mitogénica in vitro de poblaciones de células linfoides quiescentes.
  • Consta de un citómetro de flujo con un láser de 488 nm capaz de detectar 7-AAD y un láser de 633 a 640 nm láser capaz de detectar APC.
  • El procedimiento de tinción incluye el paraformaldehído fijador.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad RUO
Contenido y almacenamiento de 4 °C
Para utilizar con (aplicación) Para la tinción inmunofluorescente de BrdU, anticuerpos anticitocinas fluorescentes en análisis de células de cultivo
Para utilizar con (equipo) Citómetro de flujo
Incluye Un vial de 65 μl de anticuerpo anti-BrdU conjugado con APC, un frasco de 25 ml de tampón Cytofix/Cytoperm™, dos frascos de 25 ml de tampón Perm/Wash™ (10 X), un frasco de 10 ml de Cytoperm™
Nº de pruebas 50
Cantidad 50 pruebas
Tipo de producto Kit de flujo de BrdU APC
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: formaldehyde