Learn More
Gibco™ Difco™ Casamino Acids, vitamin assay
Adecuados para su uso en la producción de la toxina diftérica. Los ácidos BD Difco™ Bacto™ Casamino comprenden caseína hidrolizada por ácido con una baja concentración de hierro y cloruro de sodio.
126.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | AOAC, BAM, COMPF, SMWW, USDA, USP, ISO/DIS, 11014 |
---|---|
Contenido y almacenamiento | Condiciones de almacenamiento: De 2 °C a 25 °C. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. |
Tipo de producto | ácidos Casamino |
Para utilizar con (aplicación) | Ensayo con vitaminas |
Tipo de empaquetado | Frasco |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (aplicación) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (aplicación) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16219861
|
Gibco™
228820 |
Ensayo con vitaminas | 100 g |
126.00€
100 g |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- Formato deshidratado
- Peptonas/hidrolisados
- Libre de DNR (látex)
Especificaciones
AOAC, BAM, COMPF, SMWW, USDA, USP, ISO/DIS, 11014 | |
ácidos Casamino | |
Frasco |
Condiciones de almacenamiento: De 2 °C a 25 °C. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. | |
Ensayo con vitaminas | |
Difco™ |