Learn More
Gibco™ Extracto de levadura Bacto™
Código de producto. p-4898247
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
10 kg
50 kg
Tamaño de la unidad:
10 Kg
2 Kg
50 Kg
500 g
Código de producto. 16279781
Marca: Gibco™ 212750
Formulación de medios de cultivo para el cultivo de microorganismos heterotróficos. Aditivo para medio de cultivo deshidratado Bacto™ Gibco™: extracto de levadura se suministra en formato deshidratado para comodidad de los especialistas de laboratorio y bioprocesamiento.
  • Concentrado de la parte soluble en agua de la levadura autolizada
  • Con los niveles máximos de carbohidratos de nuestros productos de extracto de levadura
  • Cepa aislada de Saccharomyces cerevisiae distinta a la que se encuentra en TC Yeastolate Bacto de Gibco™
  • Este suplemento se utiliza muy a menudo en diversas vacunas para animales y humanos, y aporta vitaminas solubles en agua esenciales, aminoácidos, péptidos, nucleósidos y carbohidratos a cualquier formulación de medio.
  • Resultados observados en numerosos tipos de células exigentes y no exigentes, incluidas Esherichia coli, especies de Erysipelothrix, Clostridium botulinum, Fusobacterium necroforum y especies de Agrobacterium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 °C a 25 °C. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Tipo de cultivo Mamíferos, insectos, microbios
Formulario Deshidratado
Tipo de producto Medios bacterianos
Formato Frasco
Para utilizar con (aplicación) Formulación de medios de cultivo para el cultivo de microorganismos heterotróficos
Línea de productos Bacto
Cantidad 500 g
Fuente Levadura sin componentes de origen animal