Learn More
BD Discos de detección de β-lactamasa BBL™ Cefinase™
Click to view available options
Cantidad:
50 discos
Tamaño de la unidad:
50 PCS
Descripción
Prueba rápida utilizada para aislar colonias de Neisseria gonorrhoeae, Staphylococcus sp., Haemophilus influenzae y bacterias anaerobias para la producción de Β-lactamasa:
- Disco de cuatro pulgadas impregnado con nitrocefina, una cefalosporina cromogénica
- Cuando una bacteria produce Β-lactamasa en cantidades significativas, el disco de color amarillo se vuelve rojo en el área donde se mancha el aislamiento
Especificaciones
Especificaciones
| Agentes antimicrobianos | Nitrocefina |
| Contenido y almacenamiento | De -20 °C a +8 °C |
| Tipo de empaquetado | Disco |
| Cantidad | 50 discos |