Learn More
BD Plasma de conejo de coagulasa BBL™ con citrato
Descripción
La identificación de estafilococos se basa en el examen microscópico, la morfología colonial y las características bioquímicas y del cultivo. Los estafilococos asociados con una infección aguda pueden coagular el plasma. El criterio más ampliamente utilizado y generalmente aceptado para la identificación de estos organismos patógenos se basa en la presencia de la enzima coagulasa.
Staphylococcus aureus produce dos tipos de coagulasa, libre y unida. La coagulasa libre es una enzima extracelular producida cuando el organismo se cultiva en caldo. La coagulasa unida, también conocida como factor de aglutinación, permanece unida a la pared celular del organismo. En el análisis de tubo directo, la coagulasa libre liberada de la célula actúa sobre la protrombina en el plasma de la coagulasa para crear un producto similar a la trombina. Posteriormente, este producto actúa sobre el fibrinógeno para formar un coágulo de fibrina.
- Disponibles en paquetes de 10 tubos que se reconstituyen 3 ml o 15 ml para su uso en el método de tubo directo
- Almacene el plasma reconstituido entre 2 y 8 °C durante un máximo de 14 días, o divídalo y congélelo rápidamente durante un máximo de 30 días
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Marrón claro |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Formulario | Liofilizado, líquido |
| Tipo de producto | Plasma de conejo de coagulasa con citrato de sodio |
| Formulación | Plasma liofilizado de conejo con 0,85 % de citrato de sodio y 0,85 % de cloruro de sodio |
| Para utilizar con (aplicación) | Procedimientos cualitativos para la identificación de Staphylococcus aureus |
| Cantidad | 10 x 3 mL |
| Especie | Rabbit |