Learn More
Gibco™ Beef Extract Powder
Marca: Gibco™ 212303
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
AOAC, COMPF, SMWW, ISO/DIS, 11014 | |
Extracto de carne | |
Medios de cultivo deshidratados | |
500 g |
Condiciones de almacenamiento: De 2 °C a 25 °C. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. | |
Polvo | |
Frasco |