Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados BBL™: Agar BiGGY
Código de producto. 11778103
Click to view available options
:
Agar BiGGY; 500 g
Código de producto. 11778103
Marca: BD 211027
Se utiliza para la detección, el aislamiento y la identificación provisional de especies de Candida.
  • Formulación: 5 g/l de citrato de amonio bismuto, 3 g/l de sulfito sódico, 10 g/l de dextrosa, 10 g/l de glicina, 1 g/l de extracto de levadura, 16 g/l de agar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Formulario Deshidratado
Tipo de medios agar BIGGY
Tipo de producto Agar Biggy
Formulación Citrato de amonio de bismuto 5 g/l, sulfito de sodio 3 g/l, dextrosa 10 g/l, glicina 10 g/l, extracto de levadura 1 g/l, agar 16 g/l
Para utilizar con (aplicación) Para «Candida»
Tipo de empaquetado Frasco
Cantidad 500 g