Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados BBL™: Medio de transporte Cary-Blair
Código de producto. 11728113
Change view
Click to view available options
:
Medio de transporte Cary-Blair; 500 g
Código de producto.
11728113 Medio de transporte Cary-Blair; 500 g
1 options
Código de producto. 11728113
Marca: BD 211102
Para la recogida, el transporte y la conservación de muestras microbiológicas, en particular de Vibrio cholerae
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CCAM
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Formulario Deshidratado
Tipo de medios Medio de transporte Cary-Blair
Tipo de producto Medio de transporte Cary-Blair
Formulación Tioglicolato sodio 1,5 g/l, fosfato disódico 1,1 g/l, cloruro de sodio 5 g/l, agar 5 g/l
Para utilizar con (aplicación) Para la recogida, el transporte y la conservación de muestras microbiológicas, en particular de «Vibrio cholerae»
Tipo de empaquetado Frasco
Cantidad 500 g
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cary and Blair Transport Medium
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sodium mercaptoacetate