Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados BBL™:Base de agar Columbia
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | AOAC, COMPF, EP, ISO, JP, USP |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Base de agar Columbia |
| Tipo de producto | Agar Columbia |
| Formulación | Digestión pancreática de caseína 10 g/l, digestión péptica de carne 5 g/l, extracto de levadura 5 g/l, digestión pancreática de corazón 3 g/l, almidón de maíz 1 g/l, cloruro de sodio 5 g/l, agar 13,5 g/l |
| Para utilizar con (aplicación) | Medio base utilizado con o sin sangre para el cultivo de microorganismos exigentes |
| Tipo de empaquetado | Balde |
| Cantidad | 2,26 kg |