Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados BBL™: Agar azul de metileno de eosina, Levine
Descripción
- Formulación: Digestión pancreática de gelatina 10 g/l, lactosa 10 g/l, fosfato dipotásico 2 g/l, eosina Y 0,4 g/l, azul de metileno 65 mg/l, agar 15 g/l
Certifications
AOAC, BAM, BS12, CCAM, CMPH2, COMPF, MCM9, SMD
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | AOAC, BAM, BS12, CCAM, CMPH2, COMPF, MCM9, SMD |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Agar EMB, Levine |
| Tipo de producto | Agar azul de metileno de eosina, Levine |
| Formulación | Digestión pancreática de gelatina 10 g/l, lactosa 10 g/l, fosfato dipotásico 2 g/l, eosina Y 0,4 g/l, azul de metileno 65 mg/l, agar 15 g/l |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento de bacterias entéricas gramnegativas |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |