Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados BBL™: Base de agar de urea
Código de producto. 11708163
Click to view available options
:
Base de agar de urea; 500 g
Código de producto. 11708163
Marca: BD 211795
Para la detección de bacterias productoras de ureasa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad BAM, CCAM, ISO, USDA
Contenido y almacenamiento Refrigerado
Formulario Deshidratado
Tipo de medios Base de agar de urea
Tipo de producto Base de agar de urea
Formulación 1 g/l de digestión pancreática de gelatina, 1 g/l de dextrosa, 5 g/l de cloruro sódico, 2 g/l de fosfato de potasio, 20 g/l de urea, 12 mg/l de rojo fenol
Para utilizar con (aplicación) Para la diferenciación de organismos, especialmente las Enterobacteriaceae, sobre la base de la producción de ureasa
Tipo de empaquetado Frasco
Cantidad 500 g
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: urea