Learn More
Gibco™ Peptona Bacto™
Código de producto. 16299741
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
10 kg
Formato:
Balde
Frasco
Tamaño de la unidad:
10 Kg
2 Kg
500 g
Código de producto. Cantidad Formato unitSize
16299741 500 g Frasco 500 g
16229761 10 kg Balde 10 Kg
16219761 2 kg Balde 2 Kg
3 options
Código de producto. 16299741
Marca: Gibco™ 211677
Digestión enzimática de proteínas
Bacto Peptone is an animal-origin enzymatic digest of bovine and porcine animal proteins. The nutritive value of Bacto Peptone is largely dependent on a combination of a negligible quantity of proteases, high concentration of complex constituents, and a unique amino acid content that makes this peptone a strong nitrogen source. Customers have successfully used this supplement with a variety of cell types including Saccharomyces cerevisiae, Escherichia coli, Pasteurella multocida, Vibrio cholerae, and porcine kidney cells to produce biotherapeutics and vaccines for animal health applications.
  • Contiene únicamente una cantidad insignificante de proteosis y componentes más complejos
  • Se utiliza como fuente de nitrógeno orgánico en medios de cultivo microbiológicos para el cultivo de varias bacterias y hongos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad LUO, MUO
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 °C a 25 °C. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Tipo de célula Bacterias
Tipo de cultivo Mamíferos, insectos, microbios
Formulario Polvo
Tipo de producto Medios bacterianos
Formato Frasco
Para utilizar con (aplicación) Formulación de medios de cultivo para el cultivo de microorganismos heterotróficos
Línea de productos Bacto
Cantidad 500 g
Fuente Origen animal