Learn More
BD Aditivos/ingredientes/reactivos para medios BBL™/Difco™: leche desnatada
Click to view available options
:
Leche desnatada; BD Difco; 500 g
Descripción
- Diferenciación de organismos basados en la coagulación y la proteólisis de la caseína
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | OSHA, HCS |
| Contenido y almacenamiento | <30 °C |
| Aditivo | leche desnatada |
| Formulario | Deshidratado |
| Para utilizar con (aplicación) | Preparación de medios de cultivo microbiológicos |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |