missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Medios de agar de hierro BBL™ Kligler preparados en tubos inclinados y Mycoflask™
Descripción
Requires
Medios de cultivo auxiliares, reactivos, organismos de control de calidad y equipos de laboratorio
Los tubos con tapón hermético deben abrirse cuidadosamente para evitar lesiones debido a la rotura del vidrio
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE, BAM, CCAM, CMPH2, COMPF, ISO, MCM9 |
| Color | Beige |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Formulario | Líquido |
| Origen de fabricación | Estados Unidos |
| Tipo de medios | Agar de hierro Kligler |
| Formulación | 10 g/l de digerido pancreático de caseína, 10 g/l de digerido péptico de tejido animal, 10 g/l de lactosa, 1 g/l de dextrosa, 5 g/l de cloruro sódico, 0,5 g/l de citrato de amonio férrico, 0,5 g/l de tiosulfato sódico, 15 g/l de agar, 0,025 mg/l de rojo de fenol |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la diferenciación de bacilos intestinales gramnegativos |
| Tipo de empaquetado | Tubo |
| Cantidad | 100/Paq. |
Para uso diagnóstico in vitro.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?