Learn More
BD Enriquecimiento Middlebrook OADC BBL™
Used as a growth supplement for microbiology research. BD Difco™ BBL™ Middlebrook OADC Enrichment is recommended for isolation and cultivation of mycobacteria and other microbes.
Marca: BD 212351
Detalles adicionales : Peso : 0.79200kg
Descripción
- Formato deshidratado
- Medios de cultivo
- Sin DNR (látex)
Especificaciones
ISO/DIS, 11014 | |
Middlebrook con ácido oleico, albúmina, dextrosa y catalasa (OADC) | |
Medios de cultivo deshidratados | |
500 mL |
De 2 °C a 8 °C | |
Viscoso | |
Frasco |