Learn More
BD Medios preparados de caldo modificado Trichosel™ BBL™ Mycoflosk™
Se utiliza para el aislamiento y el cultivo de especies de Trichomonas
Marca: BD 298323
Detalles adicionales : Peso : 0.00900kg
Descripción
- Con suero de caballo al 5 %
Los tubos con tapón hermético deben abrirse cuidadosamente para evitar lesiones debido a la rotura del vidrio
Especificaciones
ISO/DIS, 11014 | |
De 2 °C a 8 °C | |
Estados Unidos | |
Digestión pancreática de caseína 12 g/l, extracto de ternera 2 g/l, extracto de levadura 5 g/l, L-cisteína HCI 1 g/l, maltosa 2 g/l, agar 1 g/l, cloranfenicol 0,1 g/l, azul de metileno 3 mg/l, suero de caballo 5 % | |
Tubo con tapón hermético |
Beige claro | |
Líquido | |
Caldo Trichosel, modificado, con suero de caballo al 5 % | |
Se utiliza para el aislamiento y el cultivo de especies de Trichomonas | |
10 mL |
Para uso diagnóstico in vitro.