missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Tubos inclinados de medios preparados, agar dextrosa Sabouraud BBL™ Mycoflask™
Used in qualitative procedures for cultivation of dermatophytes
63.10€ - 376.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE, BAM, CCAM, CMPH2, COMPF, EP, JP, MCM9, USP |
---|---|
Color | Beige |
Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
Formulario | Líquido |
Origen de fabricación | Estados Unidos |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17342311
|
BD
221013 |
100/Paq. |
376.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 03-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17332311
|
BD
221012 |
10/paq. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Tubes with tight caps should be opened carefully to avoid injury due to breakage of glass.
Especificaciones
CE, BAM, CCAM, CMPH2, COMPF, EP, JP, MCM9, USP | |
De 2 °C a 8 °C | |
Estados Unidos | |
5 g/l de digerido pancreático de caseína, 5 g/l de digerido péptico de tejido animal, 40 g/l de dextrosa, 15 g/l de agar | |
Tubo con tapón hermético |
Beige | |
Líquido | |
agar dextrosa Sabouraud | |
Cultivo de dermatofitos |
For in vitro diagnostic use.