Learn More
BD Tubos inclinados de medios preparados, agar citrato de Simmons Bbl™ Mycoflask™
Se utiliza para diferenciar bacterias gramnegativas con el uso de citrato
Marca: BD 221026
Detalles adicionales : CAS : 7647-14-5 Peso : 0.01980kg
Descripción
Los tubos con tapón hermético deben abrirse cuidadosamente para evitar lesiones debido a la rotura del vidrio
Especificaciones
CE, AOAC, BAM, CCAM, COMPF, ISO | |
De 2 °C a 8 °C | |
Estados Unidos | |
1 g/l de fosfato de dihidrógeno de amonio, 1 g/l de fosfato dipotásico, 5 g/l de cloruro sódico, 2 g/l de citrato de sodio, 0,2 g/l de sulfato de magnesio, 15 g/l de magnesio, 0,08 g/l de azul de bromotimol | |
10/paq. |
Verde | |
Líquido | |
Agar con citrato de Simmons | |
Tubo con tapón hermético |
Para uso diagnóstico in vitro.