Learn More
BD Medios preparados con tioglicolato enriquecidos con vitamina K1 y hemina BBL™ Mycoflask™
Ideal for use in the isolation and cultivation of fastidious or slow growing, obligately anaerobic microorganisms present in clinical materials
Marca: BD 221787
Detalles adicionales : Peso : 0.01080kg
Descripción
Los tubos con tapón hermético deben abrirse cuidadosamente para evitar lesiones debido a la rotura del vidrio
Especificaciones
CE, BS12, CLSI, CMPH2, MCM9 | |
De 2 °C a 8 °C | |
Estados Unidos | |
17 gl de digerido pancreático de caseína, 3 g/l de digerido de papaína de harina de soja, 6 g/l de dextrosa, 2,5 g/l de cloruro de sodio, 0,5 g/l de tioglicolato de sodio, 0,7 g/l de agar, 0,25 g/l de L-cistina, 0,1 g/l de sulfito de sodio, 0,005 g/l de hemina, 0,001 g/l de vitamina K1 | |
Tubo de tamaño K con tapón hermético |
Amarillo claro | |
Líquido | |
Medio de tioglicolato | |
Cultivo de microorganismos exigentes y no exigentes | |
10 x 8 mL |
For in vitro diagnostic use.