Learn More
BD BBL™ Mycoflask™ Trypticase™ Soy Broth Prepare Media with 20% Glycerol
Used in the long-term frozen maintenance of bacterial stock cultures
Marca: BD 297808
Detalles adicionales : Peso : 0.15000kg
Descripción
K-Tube is glass, 100 x 13mmEspecificaciones
ISO/DIS, 11014 | |
De 2 a 25 °C | |
Estados Unidos | |
Microbial Cultivation | |
Mantenimiento congelado a largo plazo de cultivos de cepas bacterianas | |
Tubo |
Beige | |
Líquido | |
Caldo de soja de tripticasa con glicerol al 20 % | |
Digestión pancreática de caseína 17 g/l, digestión de papaína de harina de soja 3 g/l, dextrosa 2,5 g/l, cloruro de sodio 5 g/l, fosfato dipotásico 2,5 g/l, glicerol 200 ml | |
100 | |
1,5 ml, 100/pack |