Learn More
BD Tubos inclinados de medios preparados BBL™ Mycoflask™ TSI Agar™ (agar hierro-triple azúcar)
Used for the cultivation of fastidious and nonfastidious microorganisms from a variety of clinical and nonclinical specimens
47.55€ - 274.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE, AOAC, BAM, BS12, CCAM, CMPH2, COMPF, EP, ISO, MCM9, SMD, SMWW, USDA |
---|---|
Color | Beige |
Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
Formulario | Líquido |
Origen de fabricación | Estados Unidos |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17392311
|
BD
221039 |
100/paq. |
274.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 03-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17382311
|
BD
221038 |
10/paq. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Tubes with tight caps should be opened carefully to avoid injury due to breakage of glass.
Especificaciones
CE, AOAC, BAM, BS12, CCAM, CMPH2, COMPF, EP, ISO, MCM9, SMD, SMWW, USDA | |
De 2 °C a 8 °C | |
Estados Unidos | |
10 g/l de digerido pancreático de caseína, 10 g/l de digerido péptico de tejido animal, 5 g/l de cloruro de sodio, 10 g/l de lactosa, 10 g/l de sacarosa, 1 g/l de dextrosa, 0,2 g/l de sulfato de amonio ferroso, 0,2 g/l de tiosulfato sódico, 0,025 g/l de rojo fenol, 13 g/l de agar | |
Tubos de tamaño K con tapón hermético |
Beige | |
Líquido | |
Agar TSI (hierro azúcar triple) | |
Cultivo de microorganismos exigentes y no exigentes procedentes de diversas muestras clínicas y no clínicas |
For in vitro diagnostic use.