Learn More
BD Medios preparados de base de agar para urea BBL™ Mycoflask™ (10X)
Se utiliza para la diferenciación de organismos, especialmente de las Enterobacteriaceae, sobre la base de la producción de ureasa
Marca: BD 221100
Detalles adicionales : Peso : 0.02160kg
Descripción
Los tubos con tapón hermético deben abrirse cuidadosamente para evitar lesiones debido a la rotura del vidrio
Especificaciones
CE, BAM, CCAM, ISO, USDA | |
De 2 °C a 8 °C | |
Estados Unidos | |
Se utiliza para la diferenciación de organismos, especialmente las Enterobacteriaceae | |
10/paq. |
Rojo oscuro | |
Líquido | |
10 g/l de digerido pancreático de gelatina, 10 g/l de dextrosa, 50 g/l de cloruro sódico, 20 g/l de fosfato de potasio, 200 g/l de urea, 0,12 g/l de rojo fenol | |
Tubo de vidrio con tapón hermético |
Para uso diagnóstico in vitro.