Learn More
BD Medio preparado en placas BBL: Agar GC II con enriquecimiento IsoVitaleX™
Se usa para las pruebas de sensibilidad antimicrobiana de difusión en disco de Neisseria gonorrhoeae
Marca: BD 221240
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Listos para su uso
- Placas de estilo 150 x 15 mm
Especificaciones
ISO/DIS, 11014 | |
Líquido | |
Agar GC II con enriquecimiento IsoVitaleX | |
Pruebas de sensibilidad antimicrobiana de difusión en disco de Neisseria gonorrhoeae | |
8/Paq. |
Beige | |
Estados Unidos | |
7,5 g/l de digerido pancreático de caseína, 7,5 g/l de peptona de carne seleccionada, 1 g/l de almidón de maíz, 4 g/l de fosfato dipotásico, 1 g/l de fosfato monopotásico, 5 g/l de cloruro sódico, 12 g/l de agar, 10 ml de enriquecimiento IsoVitaleX™ | |
Placa |