Learn More
BD BBL™ RODAC™ preparado y placa de contacto para entornos críticos
Recomendado para el recuento de placas aerobias (prueba de límite microbiano) para productos cosméticos miscibles en agua que contengan conservantes
Marca: BD 221288
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Agar de soja Trypticase™ con lecitina y polisorbato 80 (RODAC™).
- Diseñado para el muestreo de superficies para la contaminación microbiana
- Contiene agar de soja Trypticase™ con lecitina y polisorbato 80
- Las rejillas marcadas facilitan el recuento
- Las paredes inclinadas hacia el interior y el fondo convexo mantienen el lecho de agar en su lugar durante su transporte y uso
Información de órdenes
20 por manguito
Especificaciones
ISO/DIS, 11014 | |
Sólido | |
Agar de soja Trypticase™ con lecitina y polisorbato | |
Detección y enumeración de microorganismos presentes en superficies de importancia sanitaria | |
20/paq. |
Beige | |
Estados Unidos | |
15 g/l de digerido pancreático de caseína, 5 g/l de digerido papaína de soja, 5 g/l de cloruro sódico, 0,7 g/l de lecitina, 5 g/l de polisorbato 80, 15 g/l de agar | |
Placa |