Learn More
BD BBL™ Rabbit Coagulase Plasma
Qualitative determination of Staphylococci pathogenicity using direct tube method
244.00€ - 312.00€
Especificaciones
Especie Rabbit
Certificaciones/conformidad CE
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Formulario Liofilizado
Tipo de producto Plasma de conejo de coagulasa con EDTA
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11965105
Ver documentos
BD
240827
10 x 3 mL
244.00€
paquete de 10
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
11758852
Ver documentos
BD
240826
10 x 15 mL
312.00€
150 ml
Fecha estimada de envío: 09-12-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Coagulase binds plasma fibrinogen, causing the organisms to agglutinate or plasma to clot. BBL Coagulase Plasma, Rabbit and BBL Coagulase Plasma Rabbit with EDTA are recommended for performing the direct tube test. At the time of use, test both positive and negative control cultures to check performance of the coagulase plasma.
  • Product type: diagnostic reagents and adjuvants
  • Groupings: C Products
  • Type: Coagulase Testing
  • Shelf Life: 1095 days
  • Label has Natural Rubber Latex statement
Certifications
CE marked
Especificaciones
Especificaciones
Rabbit
De 2 °C a 8 °C
Plasma de conejo de coagulasa con EDTA
CE
Liofilizado
Determinación cualitativa de la patogenia de estafilococos mediante el método de tubo directo
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 1095 días