Learn More
BD Disco para el análisis de sensibilidad antimicrobiana BBL™ Sensi-Disc™, Ceftazidima/ácido clavulánico
Código de producto. p-4638836
Click to view available options
Cantidad:
1/Paq.
10 Paq.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Código de producto. 17392441
Marca: BD 231754
Used for semi-quantitative in vitro testing by agar disc diffusion test procedure of certain fastidious bacterial pathogens
  • Discos de 6 mm impregnados con cantidades determinadas con precisión de antibióticos o agentes quimioterapéuticos
  • Están claramente marcados en ambos lados con letras y números que designan el agente y el contenido del fármaco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Agentes antimicrobianos Ceftazidima, ácido clavulánico
Concentración 10 μg
Tipo de empaquetado Disco
Cantidad 10 Paq.
compliance-icons
Nombre del producto
  • Disc Ceftazidime/Clavulanic 10 Ea
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Ceftazidime
Para uso diagnóstico in vitro