Learn More
BD BBL™ Sensi-Disc™ Antimicrobial Susceptibility Test Discs, Cephalothin28
Used for semi-quantitative in vitro testing by agar disc diffusion test procedure of certain fastidious bacterial pathogens
55.05€
Especificaciones
Agentes antimicrobianos | Cephalothin28 |
---|---|
Concentración | 30 μg |
Tipo de empaquetado | Disco |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11765925
|
BD
231271 |
10 Paq. |
55.05€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 09-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- 6mm discs impregnated with accurately determined amounts of antibiotic or chemotherapeutic agents
- Are clearly marked on both sides with letters and numbers designating agent and drug content
Especificaciones
Cephalothin28 | |
30 μg | |
Disco |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 913 días
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- Disc Cephalothin Cf-30 10 Ea
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Cefalotin sodium
For in vitro diagnostic use