Learn More
BD Discos para pruebas de sensibilidad antimicrobiana BBL™ Sensi-Disc™, fosfomicina82
Se utiliza para ensayos semicuantitativos in vitro mediante el procedimiento de prueba de difusión en disco de agar de ciertos patógenos bacterianos exigentes
Marca: BD 231709
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Discos de 6 mm impregnados con cantidades determinadas con precisión de antibióticos o agentes quimioterapéuticos
- Están claramente marcados en ambos lados con letras y números que designan el agente y el contenido del fármaco
Especificaciones
Fosfomicina | |
200 μg | |
Disco | |
Unidad |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- BD BBL Sensi-Disc Fosfomycin 200
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: (2R-cis)-(3-Methyloxiranyl)phosphonic acid, compound with 2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
Título del producto
BD Discos para pruebas de sensibilidad antimicrobiana BBL™ Sensi-Disc™, fosfomicina82 > Fosfomicina82; código: FOS-200; 200 mcg; cantidad: 1
Para uso diagnóstico in vitro
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido