Learn More
BD Agar de soja BBL™ Trypticase™ con 5 % de sangre de oveja/agar MacConkey II con medios preparados en placas MUG
Dos formulaciones de medios en una sola placa para el cultivo de microorganismos exigentes
Marca: BD 221949
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
TSA II
- Para la visualización de reacciones hemolíticas producidas por muchas especies bacterianas
- Para la identificación provisional de Escherichia coli
Especificaciones
ISO/DIS, 11014 | |
Líquido | |
Agar con triptona y soja con sangre de carnero al 5 % (TSA II)/agar MacConkey II con MUG | |
Cultivo de microorganismos exigentes y para la visualización de reacciones hemolíticas | |
20/paq. |
Rojo oscuro | |
Estados Unidos | |
17 g/l de digerido pancreático de gelatina, 1,5 g/l de digerido pancreático de caseína, 1,5 g/l de digerido péptico de tejido animal, 10 g/l de lactosa, 1,5 g/l de sales biliares, 5 g/l de cloruro de sodio, 0,03 g/l de rojo neutro, 0,001 g/l de violeta cristal, 0,1 g/l de 4-metilumbeliferil-beta-D-glucuronida, 13,5 g/l de agar | |
Placa |