Learn More
BD Jeringa de prueba Plastipak™, tuberculina
Código de producto. 12947406
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. 12947406
Marca: BD 305502
Diseñada para pequeñas cantidades de medicamentos (por ejemplo, vacunas, heparina). La jeringa de prueba BD™ Plastipak™, Tuberculina es una jeringa de tuberculina de pequeño volumen, de 1 ml, con una cánula corta y soldada. La jeringa estéril, sin látex, está diseñada para un solo uso.
  • Con aguja unida y sin espacio muerto
  • Esterilizada por rayos gamma y envasada en bolsas de 10 unidades
  • Jeringas de un solo uso de 1mL con graduación de 0,01 ml
  • Cilindro de pulverización y vástago de polipropileno transparente (sin látex ni PVC)
  • Lubricante de aceite de silicona para una acción gradual y suave del vástago
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Polipropileno, Aceite de silicona (lubricante)
Calibre de aguja 27 G
Diámetro exterior (métrico) 0,40 mm (aguja)
Sin látex Sí
Longitud (métrico) 10 mm
Tipo de producto Jeringa de tuberculina
Desechables Sí
Graduaciones 0,01 mL
Cantidad 500 paq.
Envase Bolsas de 10
Volumen (métrico) 1 ml
Graduated Sí
Esterilidad Estéril