Learn More
Tampón de tinción de seroalbúmina bovina, BD
Click to view available options
Cantidad:
500mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Útil para la dilución y aplicación de reactivos fluorescentes, así como para la suspensión, el lavado y el almacenamiento de células destinadas al análisis de citometría de flujo.
- Solución salina tamponada con pH neutro de 7,4
- Complementado con proteínas de seroalbúmina bovina al 0,2 % (p/v)
- Contiene azida sódica que inhibe la posible redistribución de los antígenos de superficie celular provocada por el entrecruzamiento de anticuerpos.
- Evita la posible pérdida de intensidades de señal fluorescente.
Citometría de flujo, microscopía de fluorescencia, tinción intracelular (citometría de flujo)
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Contenido y almacenamiento | de 4 °C |
| Formato | Líquido |
| Incluye | Proteínas de BSA al 0,09 % y azida sódica al 0,2 % |
| Cantidad | 500mL |
| Aplicación validada | RUO |
| Tipo de producto | Tampón de tinción de BSA |
Para uso exclusivo en investigación