Learn More
BD Kit de citocinas inflamatorias humanas para CBA
Descripción
Includes
Reactivos para la captura y detección de IL-8, IL-1β, IL-6, IL-10, TNF e IL-12p70, tampón de lavado, diluyente de ensayo, tampón de realce sérico, reactivos de configuración de citómetro
- Se puede utilizar para medir cuantitativamente los niveles de proteínas de interleucina-8 (IL-8), interleucina-1β (IL-1β), interleucina-6 (IL-6), interleucina-10 (IL-10), factor de necrosis tumoral (TNF) e interleucina-12p70 (IL-12p70) en una sola muestra
- El reactivo de detección suministrado en el kit es una mezcla de anticuerpos conjugados con ficoeritrina (PE), que proporciona una señal fluorescente en proporción a la cantidad de analito ligado.
- Proporciona suficientes reactivos para el análisis de 80 muestras.
Para uso exclusivo en investigación. No debe utilizarse en procedimientos diagnósticos o terapéuticos.
Especificaciones
Especificaciones
| Reactividad | Humano |
| Detecta | IL-8, IL-1beta, IL-6, IL-10, TNF e IL-12p70 |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el análisis de quimiocinas específicas en sobrenadantes de cultivo tisular, plasma tratado con EDTA (plasma con EDTA) y muestras de suero |
| Cantidad | 80 pruebas |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |