Learn More
BD Gránulos funcionales para matriz de gránulos citométrica (CBA)
Gránulos de poliestireno de 7,5 μm codificados por colores que pueden clasificarse con un citómetro de flujo
Marca:  BD 560040
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15879878
  • 1715.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Los gránulos funcionales se pueden utilizar junto con el conjunto de tampones de conjugación de gránulos funcionales para CBA BD (n.º de cat. 558556) para vincular covalentemente proteínas solubles en agua con la superficie de los gránulos a través de una química sulfo-SMCC. Los gránulos, una vez vinculados con una proteína, se pueden utilizar como matriz de captura para analitos de interés.
Especificaciones
Especificaciones
RUO
Solución acuosa tamponada que contiene ≤ 0,09 % de azida sódica
Citometría de flujo
Functional Bead
6000
7,5 μm
de 4 °C
Microesfera funcional (E8)
Poliestireno
Citómetro de flujo
0,9 ml