Learn More
BD IL-17A humana estándar mediante matriz de microesferas citométricas (CBA)
Click to view available options
Cantidad:
100 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Liofilizada en solución acuosa tamponada que contiene BSA y ProClin™ 150
- Se aproxima a la actividad de la CBA de IL-17A humana en una concentración de 2500 pg/ml cuando se reconstituye en 4,0 ml de diluyente de ensayo
- Cantidad: 100 pruebas
Citometría de flujo/inmunoensayo
Especificaciones
Especificaciones
| reactividad cruzada | Humano |
| Incluye | 1 Vial, liofilizado, acuoso tamponado, reconstituir a 4 ml |
| Cantidad | 100 pruebas |
| Contenido y almacenamiento | de 4 °C |
| Formulario | Liofilizado |
| Para utilizar con (aplicación) | Citometría de flujo, inmunoensayo |
| Tipo de producto | Patrón de IL-17A humana |