Learn More
BD Cytometric Bead Array Human RANTES Standard
Lyophilized human RANTES
Marca: BD 558470
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Lyophilized in an aqueous buffered solution containing BSA and ProClin™ 150
- Protein concentration of 25,000pg/ml (when reconstituted in 0.4mL Assay Diluent)
- Regulatory status: RUO
- Recombinant
Flow cytometry, controls
Información de órdenes
100 tests.
Especificaciones
Aqueous Buffered Solution containing BSA and ProClin™ 150 | |
100 Tests | |
Flow cytometry | |
25000pg/mL | |
0.2mL | |
Lyophilized |
Technical data sheet | |
Cytometric Ab Control Standards | |
RUO | |
4°C | |
Human |
Título del producto
BD Cytometric Bead Array Human RANTES Standard > Human RANTES
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido