Learn More
Kit de Th1/Th2/Th17 humanas para matriz de gránulos citométrica, BD
Código de producto. 15840239
Click to view available options
Cantidad:
80 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15840239
Marca: BD Biosciences 560484
Includes
IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, TNF, IFN-γ, IL-17A
Optimizado para el análisis de concentraciones fisiológicamente relevantes (niveles de pg/ml) de proteínas citocinas específicas en sobrenadantes de cultivo tisular, plasma con EDTA y muestras de suero
El reactivo de detección suministrado en el kit es una mezcla de anticuerpos conjugados con ficoeritrina (PE), que proporciona una señal fluorescente en proporción a la cantidad de analito ligado.
  • Se puede utilizar para medir los niveles de proteínas de interleucina-2 (IL-2), interleucina-4 (IL-4), interleucina-6 (IL-6), interleucina-10 (IL-10), factor de necrosis tumoral (TNF), interferón-γ (IFN-γ) e interleucina-17A (IL-17A) en una sola muestra.
  • Proporciona suficientes reactivos para 80 pruebas.
Para uso exclusivo en investigación. No se ha concebido para utilizarse en procedimientos diagnósticos o terapéuticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2° a 8 °C
Nº de pruebas 80,0
Incluye 1 vial de 0,8 ml de gránulos de captura de IL-2 humana, 1 vial de 0,8 ml de gránulos de captura de IL-4 humana, 1 vial de 0,8 ml de gránulos de captura de IL-6 humana, 1 vial de 0,8 ml de gránulos de captura de IL-10 humana, 1 vial de 0,8 ml de gránulos de captura de TNF humano, 1 vial de 0,8 ml de gránulos de captura de IFN humano
Cantidad 80 pruebas
Aplicación validada RUO
compliance-icons
Nombre del producto
  • BD Cytometric Bead Array (CBA) Human Th1/Th2/Th17 Kit
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one