missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Patrón liofilizado de citocinas Th1/Th2 de matriz citométrica de microesferas
Click to view available options
Cantidad:
0,2 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Contiene una mezcla de proteínas recombinantes liofilizadas individualmente, compuesta por (IL)-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-10 humanas, factor de necrosis tumoral (TNF) e IFN-γ
- Liofilizado y debe reconstituirse y diluirse en serie antes de mezclarse con microesferas de captura CBA y reactivos de detección PE
Especificaciones
Especificaciones
| reactividad cruzada | Humano |
| Incluye | Contiene una mezcla de proteínas recombinantes liofilizadas individualmente, compuesta por (IL)-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-10 humanas, factor de necrosis tumoral (TNF) e IFN-g |
| Cantidad | 0,2 mL |
| Contenido y almacenamiento | de 4 °C |
| Formulario | Liofilizado |
| Para utilizar con (aplicación) | Citometría de flujo |
| Tipo de producto | Patrón liofilizado de citoquinas Th1/Th2 humanas |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- BD Cytometric Bead Array (CBA) Human Th1/Th2 Cytokine Lyophilized Standard
- Atención
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: CMIT/MIT
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido