Learn More
BD Adyuvantes Difco™
Click to view available options
Tipo de producto:
Freund completo
Freund incompleto
H37Ra completa
Mycobacterium butyricum
Mycobacterium tuberculosis H37Ra
Cantidad:
6 x 100mg
6 x 100 mg
6 × 10 ml
Tamaño de la unidad:
60 ML
60 ml
600 MG
paquete de 6
Descripción
- Los adyuvantes se mezclan con una solución o suspensión acuosa de antígeno
- Una vez inyectados, proporcionan un grupo de antígeno emulsionado en el lugar de la inyección y permiten liberar el antígeno durante un período de tiempo prolongado
- Con los adyuvantes, la respuesta inmunitaria a los antígenos (especialmente los antígenos solubles) se mejora y se prolonga
- Utilice adyuvante incompleto Freund para evitar el uso de bacilos acidorresistentes; sin embargo, la respuesta de anticuerpos no es tan marcada como con el adyuvante completo
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en un lugar fresco y seco en recipientes sellados lejos de agentes oxidantes. |
| Para utilizar con (aplicación) | Estudios inmunológicos con animales de laboratorio |
| Formulación | Killed M. tuberculosis H37 Ra for use in adjuvants |
| Cantidad | 6 x 100 mg |
| Tipo de producto | Mycobacterium tuberculosis H37Ra |