Learn More
BD Difco™ Antisera for Serological Confirmation of E. coli O157:H7
E. ColiO Antiserum O157 and E. Coli H Antiserum H7 are used for identifying Escherichia coli O157:H7
134.00€ - 242.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Marcado CE
Contenido y almacenamiento Refrigerar, almacenar entre 2 °C y 8 °C
Tipo de producto E. coli H antisuero H7
Para utilizar con (aplicación) Para prueba de tubo para confirmación serológica de E. coli O157:H7
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Tipo de producto Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo de producto Precio Cantidad y disponibilidad  
11748323
Ver documentos
BD
221591
E. coli H antisuero H7
242.00€
3 ml
Fecha estimada de envío: 17-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11702914
Ver documentos
BD
229701
Antisuero de E. coli O O157
134.00€
3 ml
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
E. coli O157:H7 is an enteric pathogen that requires only a low inoculum to cause disease. Transmission is usually via food items. Serotyping of the entero-hemorrhagic E. coli is useful in the epidemiological documentation of the spread of a particular strain in a foodborne outbreak. At the time of use, test both positive and negative control cultures to check performance of the antiserum.
  • Product type: antigens and antisera
  • Groupings: D through K Products
  • Type: antisera
  • Sub type: E.coli - Lyophilized, re-hydrate to 3mL
  • Shelf Life: 1095 days
  • Label has Natural Rubber Latex statement
Certifications
CE marked
Especificaciones
Especificaciones
Marcado CE
Refrigerar, almacenar entre 2 °C y 8 °C
E. coli H antisuero H7
Para prueba de tubo para confirmación serológica de E. coli O157:H7
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 1095 días
Nombre del producto
  • BD Difco E. Coli H Antiserum H7, 3 mL
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sodium azide