missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Agar anaeróbico
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Refrigerado |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Agar anaeróbico |
| Tipo de producto | Agar anaeróbico |
| Formulación | Digestión pancreática de caseína 20 g/l, cloruro de sodio 5 g/l, dextrosa 10 g/l, agar 20 g/l, tioglicolato de sodio 2 g/l, sulfoxilato de formaldehído sódico 1 g/l, azul de metileno 2 mg/l |
| Para utilizar con (aplicación) | Para bacterias anaerobias |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?