missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Agar de sulfito de bismuto

Código de producto. 11703483
Change view
Click to view available options
:
Agar de sulfito de bismuto; 500 g
Código de producto.
11703483 Agar de sulfito de bismuto; 500 g
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11703483

Marca: BD 273300

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Para el aislamiento selectivo de Salmonella, en particular Salmonella typhi, a partir de alimentos y muestras clínicas

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Certificaciones/conformidad ISO, 9000
Contenido y almacenamiento <30 °C
Formulario Deshidratado
Tipo de medios Agar de sulfito de bismuto
Tipo de producto Agar de sulfito de bismuto
Formulación Extracto de ternera 5 g/l, peptona 10 g/l, dextrosa 5 g/l, fosfato disódico 4 g/l, sulfato ferroso 0,3 g/l, indicador de sulfito de bismuto 8 g/l, agar 20 g/l, verde brillante 25 mg/l
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento de Enterococcus faecalis 29212, Escherichia coli 25922, Salmonella enterica subespecie enterica serotipo Typhi 19430, Salmonella enterica subespecie enterica serotipo Typhimurium 14028
Tipo de empaquetado Frasco
Cantidad 500 g
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sodium sulphite
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.