missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Agar anaeróbico de Brewer
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | <30 °C |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Agar anaeróbico de Brewer |
| Tipo de producto | Agar anaeróbico de Brewer |
| Formulación | Digestión pancreática de caseína 5 g/l, proteosa peptona n.° 3 10 g/l, extracto de levadura 5 g/l, dextrosa 10 g/l, cloruro de sodio 5 g/l, agar 20 g/l, tioglicolato de sodio 2 g/l, sulfoxilato de formaldehído sódico 1 g/l, resazurina 2 mg/l |
| Para utilizar con (aplicación) | Cultivo de organismos anaerobios y microaerófilos |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Atención
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?