Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Agar DRBC (cloranfenicol con rosa de bengala y diclorán)
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | BAM, CCAM, COMPF, SMD |
| Contenido y almacenamiento | Refrigerado |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | agar DRBC |
| Tipo de producto | agar DRBC |
| Formulación | 5 g/l de proteosa peptona n.° 3, 10 g/l de dextrosa, 1 g/l de fosfato monopotásico, 0,5 g/l de sulfato de magnesio, 2 mg/l de diclorán, 25 mg/l de rosa de bengala, 0,1 g/l de cloranfenicol, 15 g/l de agar |
| Para utilizar con (aplicación) | Favorece el buen crecimiento de levaduras y mohos, al tiempo que inhibe las bacterias y la propagación de mohos de rápido crecimiento |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Peligro
- Carcinogenicidad Categoría 1A
- H350-Puede provocar cáncer.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
- MIXTURE LIST-Contém: chloramphenicol