Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: agar granulado
Se utilizan como agente de solidificación para medios de cultivo. Los medios de cultivo deshidratados BD Difco™: agar granulado se han monitorizado minuciosamente para ofrecer respuesta del cultivo, solubilidad y temperatura de gelificación.
115.00€ - 1310.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO/DIS, 11014 |
---|---|
Concentración | 1,5% |
Aditivo | Agar |
Formulario | Gránulos deshidratados |
Para utilizar con (aplicación) | Uso general bacteriológico |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11718233
|
BD
214510 |
2000 g |
1310.00€
2 Kg |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10006334
|
BD
214530 |
500 g |
115.00€
500 g |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Aplicaciones:
- Agente de solidificación para medios de cultivo
- Granulado
Especificaciones
ISO/DIS, 11014 | |
Agar | |
Uso general bacteriológico |
1,5% | |
Gránulos deshidratados | |
Recipiente |