missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Agar de estreptococo KF
Click to view available options
:
Agar de estreptococo Kenner fecal (KF); 500 g
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE |
| Contenido y almacenamiento | Refrigerado |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Agar de estreptococo KF |
| Tipo de producto | Agar de estreptococo KF |
| Formulación | Proteosa peptona 10 g/l, extracto de levadura 10 g/l, cloruro de sodio 5 g/l, glicerofosfato de sodio 10 g/l, maltosa 20g/l, lactosa 1 g/l, azida sódica 0,4 g/l, púrpura de bromcresol 15 mg/l, agar 20 g/l |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza con la solución de TTC o TTC al 1 %, si se desea para la enumeración selectiva de estreptococos fecales |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
- MIXTURE LIST-Contém: Sodium Azide
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido