Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Medio King A (Pseudomonas agar P)
Código de producto. 11798902
Change view
Click to view available options
:
Medio King A (Pseudomonas Agar P); 500 g
Código de producto.
11798902 Medio King A (Pseudomonas Agar P); 500 g
1 options
Código de producto. 11798902
Marca: BD 244910
Uso con glicerol para la detección y diferenciación de P. aeruginosa a partir de la producción de piocianina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE, BAM
Contenido y almacenamiento Refrigerado
Formulario Deshidratado
Tipo de medios Medio King A
Tipo de producto Medio King A
Formulación Digestión pancreática de gelatina 20 g/l, cloruro de magnesio 1,4 g/l, sulfato de potasio 10 g/l, agar 15 g/l
Para utilizar con (aplicación) Usado con glicerol para la detección y diferenciación de P. aeruginosa a partir de la producción de piocianina
Tipo de empaquetado Frasco
Cantidad 500 g