Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: caldo LB, Lennox
Used to propagate and maintain recombinant strains of Escherichia coli in molecular biology procedures. BD™ Difco™ LB Broth, Lennox is a nutritionally rich media developed by Lennox for growth of pure E. coli cultures.
Marca: BD 240210
Descripción
Los caldos LB Difco™, medios Lennox proporcionan todos los requisitos nutricionales de los organismos derivados de «E. coli» K12, que son deficientes en la producción de vitamina B. «E. coli» crece más rápidamente en caldos LB, Lennox que en medios convencionales porque estos medios proporcionan a las células aminoácidos, precursores de nucleótidos, vitaminas y otros metabolitos que de otro modo el microorganismo tendría que sintetizar.
El caldo LB, Lennox contiene diez veces el nivel de cloruro sódico de la base de caldo Luria, Miller y la mitad del que se encuentra en el caldo LB, Miller. Esto permite al investigador seleccionar la concentración óptima de sal para una cepa específica. Si se desea, el medio se puede suplementar asépticamente con glucosa para preparar el medio completo descrito por Lennox.
- Formulación: 10,0 g de triptona, 5,0 g de extracto de levadura, 5,0 g de cloruro sódico
- Buena respuesta de cultivo a: «Escherichia coli» 33694 (HB101), «Escherichia coli» 39403 (JM103), «Escherichia coli» 53868 (DH5)
- Para la preparación, mezcle 20 g en 1 l de agua destilada y hierva durante 1 minuto
- pH (3,5% de solución, 25 °C): 7,0 ± 0,2
Especificaciones
CE | |
Refrigerar a <30 °C | |
caldo LB, Lennox | |
10 g/l de triptona, 5 g/l de extracto de levadura, 5 g/l de cloruro sódico | |
Balde |
Beige claro | |
Polvo deshidratado | |
Caldo LB | |
Para el mantenimiento y cultivo de cepas recombinantes de «Escherichia coli» | |
2 kg |