Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: base de agar MacConkey
Código de producto. 11713533
Click to view available options
:
Base de agar MacConkey; 500 g
Código de producto. 11713533
Marca: BD 281810
Preparado sin carbohidratos para estudios de fermentación de coliformes. Medios de cultivo deshidratados BD Difco™: base de agar MacConkey forman parte de una amplia selección de medios deshidratados.
  • Formato: Deshidratado
Información de órdenes
Consulte nuestro sitio web o el catálogo de Fisher Scientific™ HealthCare para obtener información sobre los productos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2008, AOAC, BAM, BS12, CCAM, CMPH2, COMPF, EP, JP, MCM9, SMD, SMWW, USP
Contenido y almacenamiento Refrigerado
Formulario Deshidratado
Tipo de medios Agar MacConkey
Tipo de producto Agar MacConkey
Formulación Digestión pancreática de gelatina 3 g/l, peptonas (carne y caseína) 3 g/l, sales biliares 1,5 g/l, cloruro de sodio 5 g/l, agar 13,5 g/l, rojo neutro 0,03 g/l, violeta cristal 1 mg/l
Para utilizar con (aplicación) Carbohidrato añadido en la diferenciación de coliformes basado en la reacción de fermentación
Tipo de empaquetado Frasco
Cantidad 500 g
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: bile salts