Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Agar de fenilalanina
Descripción
Información de órdenes
Consulte nuestro sitio web o el catálogo de Fisher Scientific™ HealthCare para obtener información sobre los productos.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | BAM |
| Contenido y almacenamiento | Refrigerado |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Agar de fenilalanina |
| Tipo de producto | Agar de fenilalanina |
| Formulación | DL-fenilalanina 2 g/l, extracto de levadura 3 g/l, cloruro de sodio 5 g/l, fosfato dipotásico 1 g/l, agar 12 g/l |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la diferenciación de bacilos intestinales sobre la base de su capacidad para producir ácido fenilpirúvico por desaminación oxidativa |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |