Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Agar Sabouraud, modificado (agar dextrosa Emmons)
Código de producto. 11723493
Change view
Click to view available options
:
Agar Sabouraud modificado (agar dextrosa Emmons); 500 g
Código de producto.
11723493 Agar Sabouraud modificado (agar dextrosa Emmons); 500 g
1 options
Código de producto. 11723493
Marca: BD 274720
Para el cultivo de hongos patógenos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad SMWW
Contenido y almacenamiento <30 °C
Formulario Deshidratado
Tipo de medios Agar Sabouraud modificado (agar dextrosa Emmons)
Tipo de producto Agar Sabouraud modificado
Formulación Digestión enzimática de caseína 10 g/l, dextrosa 20 g/l, agar 20 g/l
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de dermatofitos y otros hongos patógenos y no patógenos procedentes de muestras clínicas y no clínicas
Tipo de empaquetado Frasco
Cantidad 500 g